Print…
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200221-1G PC200221-10G PC200221-5G
APOSPC200221-1GEA 79.9 EUR
APOSPC200221-1G APOSPC200221-10G APOSPC200221-5G
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
6-Fluoroimidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₇H₅FN₂
Ponto de Fusão: 70…71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09994632
Número CAS: 139022-27-8