Print…
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200215-1G PC200215-500MG PC200215-5G
APOSPC200215-1GEA 132 EUR
APOSPC200215-1G APOSPC200215-500MG APOSPC200215-5G
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
3,5-Dichloro-4-{[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]oxy}phenylamine
Fórmula: C₁₂H₆Cl₃F₃N₂O
Ponto de Fusão: 143…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11553026
Número CAS: 73265-15-3