Print…
Ethyl 3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200211-1G PC200211-500MG
APOSPC200211-1GEA 386 EUR
APOSPC200211-1G APOSPC200211-500MG
Ethyl 3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Ethyl-3-(trifluoromethyl)quinoxaline-2-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₉F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 47…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08690765
Número CAS: 3885-40-3