Print…
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200210-1G PC200210-500MG
APOSPC200210-1GEA 538 EUR
APOSPC200210-1G APOSPC200210-500MG
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-nitro-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈F₃N₃O₄
Ponto de Fusão: 134…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498712
Número CAS: 1171919-07-5