Print…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200209-1G PC200209-250MG
APOSPC200209-1GEA 140 EUR
APOSPC200209-1G APOSPC200209-250MG
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-2-carbohydrazide
Fórmula: C₉H₇F₃N₄O
Ponto de Fusão: 202…203 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100215
Número CAS: 1048912-65-7