Print…
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200206-1G PC200206-500MG
APOSPC200206-1GEA 437 EUR
APOSPC200206-1G APOSPC200206-500MG
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile 95+%
5-Bromo-6-methyl-2-(methylamino)-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fórmula: C₉H₇BrF₃N₃
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498720
Número CAS: 1171919-20-2