Print…
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(4-Fluoro-3-methylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC200203-25G PC200203-5G
APOSPC200203-25GEA 271 EUR
APOSPC200203-25G APOSPC200203-5G
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester 98%
4-Fluoro-3-methylbenzeneboronic acid pinacol ester
Fórmula: C₁₃H₁₈BFO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18729904
Número CAS: 1001200-60-7