Print…
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200201-1G PC200201-500MG
APOSPC200201-1GEA 538 EUR
APOSPC200201-1G APOSPC200201-500MG
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarbohydrazide
Fórmula: C₇H₅ClF₃N₃O
Ponto de Fusão: 105…107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10758083
Número CAS: 1033463-30-7