Print…
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 5-Methoxy-6-(trifluoromethyl)-1H-indole
PC200200-1G PC200200-500MG
APOSPC200200-1GEA 386 EUR
APOSPC200200-1G APOSPC200200-500MG
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Methyl-6-(trifluoromethyl)-1H-indol-5-yl ether
Fórmula: C₁₀H₈F₃NO
Peso Molecular: 215.18 g/mol
Ponto de Fusão: 104…105 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11848569
Número CAS: 178896-78-1
UN: 2811
ADR: 6.1 III