Print…
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200199-1G PC200199-500MG
APOSPC200199-1GEA 311 EUR
APOSPC200199-1G APOSPC200199-500MG
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-4-bromo-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₇H₆BrF₃N₂O₂
Peso Molecular: 287.036 g/mol
Ponto de Fusão: 131…133 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193102
Número CAS: 1240278-21-0