Print…
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200198-1G PC200198-500MG
APOSPC200198-1GEA 311 EUR
APOSPC200198-1G APOSPC200198-500MG
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
2-Amino-4,6-bis(trifluoromethyl)nicotinamide
Fórmula: C₈H₅F₆N₃O
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD13193070
Número CAS: 89990-38-5