Print…
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200193-1G PC200193-500MG
APOSPC200193-1GEA 311 EUR
APOSPC200193-1G APOSPC200193-500MG
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
7-Hydroxy-2-methyl-5-(trifluoromethyl)pyrazolo[1,5-a]pyrimidine-3-carbonitrile
Fórmula: C₉H₅F₃N₄O
Ponto de Fusão: 302…304 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581631
Número CAS: 1198475-25-0