Print…
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(pyridin-3-yl)borate
PC200190-1G PC200190-500MG PC200190-5G
APOSPC200190-1GEA 125 EUR
APOSPC200190-1G APOSPC200190-500MG APOSPC200190-5G
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Potassium(3-pyridyl)trifluoroborate
Fórmula: C₅H₄BF₃KN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09038545
Número CAS: 561328-69-6