Print…
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Hydroxy-5-methoxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200188-1G PC200188-500MG
APOSPC200188-1GEA 452 EUR
APOSPC200188-1G APOSPC200188-500MG
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol 95%
5-Methoxy-2-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinol
Fórmula: C₆H₅F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 225…227 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11100214
Número CAS: 808770-42-5