Print…
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 3-(Trifluoroacetyl)-1H-pyrrole
PC200185-1G PC200185-500MG
APOSPC200185-1GEA 386 EUR
APOSPC200185-1G APOSPC200185-500MG
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
2,2,2-Trifluoro-1-(1H-pyrrol-3-yl)-1-ethanone
Fórmula: C₆H₄F₃NO
Peso Molecular: 163.1 g/mol
Ponto de Fusão: 110…111 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12924726
Número CAS: 130408-89-8