Print…
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200183-1G PC200183-500MG
APOSPC200183-1GEA 311 EUR
APOSPC200183-1G APOSPC200183-500MG
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
8-Iodo-6-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₄F₃IN₂
Ponto de Fusão: 114…116 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD11100236
Número CAS: 1048913-78-5