Print…
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200180-1G PC200180-500MG
APOSPC200180-1GEA 386 EUR
APOSPC200180-1G APOSPC200180-500MG
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
5-Cyclopropyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Fórmula: C₇H₇F₃N₂
Ponto de Fusão: 75…77 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03422575
Número CAS: 1027617-86-2