Print…
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200173-1G PC200173-500MG
APOSPC200173-1GEA 144 EUR
APOSPC200173-1G APOSPC200173-500MG
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₃F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 171…173 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD03094951
Número CAS: 129768-28-1