Print…
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200170-1G PC200170-500MG
APOSPC200170-1GEA 270 EUR
APOSPC200170-1G APOSPC200170-500MG
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-7-methyl-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁F₃N₂O₂
Ponto de Fusão: 80…82 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407574
Número CAS: 874776-54-2