Print…
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200169-1G PC200169-500MG
APOSPC200169-1GEA 210 EUR
APOSPC200169-1G APOSPC200169-500MG
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Ethyl-6-iodo-2-(trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₈F₃IN₂O₂
Ponto de Fusão: 148…149 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06496246
Número CAS: 900019-79-6