Print…
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200168-1G PC200168-500MG
APOSPC200168-1GEA 336 EUR
APOSPC200168-1G APOSPC200168-500MG
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
(Z)-2-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-3-(dimethylamino)-2-propenenitrile
Fórmula: C₁₁H₉ClF₃N₃
Peso Molecular: 275.66 g/mol
Ponto de Fusão: 71…75 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD16622821
Número CAS: 1242271-46-0