Print…
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(4-(hydroxymethyl)phenyl)borate
PC200164-1G PC200164-5G
APOSPC200164-1GEA 23.2 EUR
APOSPC200164-1G APOSPC200164-5G
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(hydroxymethyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₇H₇BF₃KO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276800
Número CAS: 1015082-78-6