Print…
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200161-1G PC200161-500MG
APOSPC200161-1GEA 210 EUR
APOSPC200161-1G APOSPC200161-500MG
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
5-Bromo-2-chloro-6-methyl-4-(trifluoromethyl)nicotinonitrile
Fórmula: C₈H₃BrClF₃N₂
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11841008
Número CAS: 1135283-49-6