Print…
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200151-1G PC200151-500MG
APOSPC200151-1GEA 270 EUR
APOSPC200151-1G APOSPC200151-500MG
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid 90%
2-Chloro-5-fluoro-6-methoxynicotinic acid
Fórmula: C₇H₅ClFNO₃
Peso Molecular: 205.57 g/mol
Ponto de Fusão: 164…166 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12025843
Número CAS: 943025-86-3