Print…
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro[4-(piperidine-1-carbonyl)phenyl]boranuide
PC200141-10G PC200141-1G PC200141-5G
APOSPC200141-10GEA 346 EUR
APOSPC200141-10G APOSPC200141-1G APOSPC200141-5G
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(1-piperidinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₂H₁₄BF₃KNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11977715
Número CAS: 1359865-98-7