Print…
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium trifluoro(4-(morpholine-4-carbonyl)phenyl)borate
PC200137-1G PC200137-500MG PC200137-5G
APOSPC200137-1GEA 52.6 EUR
APOSPC200137-1G APOSPC200137-500MG APOSPC200137-5G
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Potassium-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenyltrifluoroborate
Fórmula: C₁₁H₁₂BF₃KNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800742
Número CAS: 1314957-11-3