Print…
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl 2-chloro-5-fluoronicotinate
PC200135-1G PC200135-500MG
APOSPC200135-1GEA 212 EUR
APOSPC200135-1G APOSPC200135-500MG
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Methyl-2-chloro-5-fluoronicotinate
Fórmula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09763661
Número CAS: 847729-27-5