Print…
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Potassium 3-iodophenyltrifluoroborate
PC200132-1G PC200132-500MG PC200132-5G
APOSPC200132-1GEA 81.7 EUR
APOSPC200132-1G APOSPC200132-500MG APOSPC200132-5G
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Fórmula: C₆H₄BIF₃K
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09800739
Número CAS: 1189097-36-6