Print…
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200126-1G PC200126-25G PC200126-5G
APOSPC200126-1GEA 0 EUR
APOSPC200126-1G APOSPC200126-25G APOSPC200126-5G
3,5-Difluoroisonicotinic acid
3,5-Difluoroisonicotinic acid
Fórmula: C₆H₃F₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04972829
Número CAS: 903522-29-2