Print…
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200123-500MG PC200123-1G
APOSPC200123-500MGEA 336 EUR
APOSPC200123-500MG APOSPC200123-1G
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
4-Chloro-2-(difluoromethyl)pyridine hydrochloride
Fórmula: C₆H₅Cl₂F₂N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD23701768
Número CAS: 1193104-11-8