Print…
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200117-1G PC200117-500MG
APOSPC200117-1GEA 757 EUR
APOSPC200117-1G APOSPC200117-500MG
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-5-chloro-3-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₉H₇ClF₃NO₂
Ponto de ebulição: 74…76 °C/0,8mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD14581656
Número CAS: 1198475-50-1