Print…
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-Amino-2-(methylthio)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
PC200114-1G PC200114-500MG
APOSPC200114-1GEA 169 EUR
APOSPC200114-1G APOSPC200114-500MG
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
2-(Methylsulphanyl)-6-(trifluoromethyl)-4-pyrimidinamine
Fórmula: C₆H₆F₃N₃S
Ponto de Fusão: 120…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01011766
Número CAS: 85730-32-1