Print…
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200112-1G PC200112-500MG PC200112-5G
APOSPC200112-1GEA 212 EUR
APOSPC200112-1G APOSPC200112-500MG APOSPC200112-5G
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
2,4-Dichloro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂Cl₂F₃N
Peso Molecular: 215.9880 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12547046
Número CAS: 1186194-98-8