Print…
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200105-1G PC200105-500MG PC200105-5G
APOSPC200105-1GEA 62.8 EUR
APOSPC200105-1G APOSPC200105-500MG APOSPC200105-5G
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
[5-(Trifluoromethyl)-2-pyridinyl]methanol
Fórmula: C₇H₆F₃NO
Ponto de ebulição: 76…78 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04117762
Número CAS: 31181-84-7