Print…
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
PC200102-1G PC200102-250MG PC200102-5G
APOSPC200102-1GEA 72.5 EUR
APOSPC200102-1G APOSPC200102-250MG APOSPC200102-5G
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
6-(Trifluoromethyl)imidazo[1,2-a]pyridine
Fórmula: C₈H₅F₃N₂
Ponto de Fusão: 98…99 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09994631
Número CAS: 936009-02-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III