Print…
Potassium ethynyltrifluoroborate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200093-1G PC200093-500MG
APOSPC200093-1GEA 75.9 EUR
APOSPC200093-1G APOSPC200093-500MG
Potassium ethynyltrifluoroborate
Potassium ethynyltrifluoroborate
Fórmula: C₂HBF₃K
Ponto de Fusão: 208…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10700167
Número CAS: 892869-21-5