Print…
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200082-1G PC200082-5G
APOSPC200082-1GEA 0 EUR
APOSPC200082-1G APOSPC200082-5G
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Chloro-3-iodo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fórmula: C₆H₂ClF₃IN
Ponto de Fusão: 55…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827836
Número CAS: 1186405-09-3