Print…
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200079-1G PC200079-500MG PC200079-5G
APOSPC200079-1GEA 311 EUR
APOSPC200079-1G APOSPC200079-500MG APOSPC200079-5G
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
2-Trifluoromethyl-quinazolin-4-ol
Fórmula: C₉H₅F₃N₂O
Ponto de Fusão: 248…251 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01764613
Número CAS: 26059-81-4