Print…
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200076-25G PC200076-5G
APOSPC200076-25GEA 362 EUR
APOSPC200076-25G APOSPC200076-5G
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
tert-Butyl-4-(((trifluoromethyl)sulphonyl)oxy)-5,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₆F₃NO₅S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09997858
Número CAS: 138647-49-1