Print…
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200071-1G PC200071-500MG PC200071-5G
APOSPC200071-1GEA 270 EUR
APOSPC200071-1G APOSPC200071-500MG APOSPC200071-5G
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Ethyl-4,6-dihydroxy-2-(trifluoromethyl)nicotinate
Fórmula: C₉H₈F₃NO₄
Ponto de Fusão: 217…219 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09881353
Número CAS: 103900-77-2