Print…
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200069-1G PC200069-5G
APOSPC200069-1GEA 34.4 EUR
APOSPC200069-1G APOSPC200069-5G
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
3-Amino-4-fluoro-1H-indazole
Fórmula: C₇H₆FN₃
Ponto de Fusão: 172…174 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00119934
Número CAS: 404827-78-7