Print…
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200068-1G PC200068-500MG PC200068-5G
APOSPC200068-1GEA 55.1 EUR
APOSPC200068-1G APOSPC200068-500MG APOSPC200068-5G
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Ethyl-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinecarboxylate
Fórmula: C₉H₈F₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12498713
Número CAS: 1171919-08-6