Print…
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200061-1G PC200061-500MG PC200061-5G
APOSPC200061-1GEA 193 EUR
APOSPC200061-1G APOSPC200061-500MG APOSPC200061-5G
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Ethyl (3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-yl)acetate
Fórmula: C₁₀H₉ClF₃NO₂
Peso Molecular: 267.64 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10568306
Número CAS: 1053656-47-5