Print…
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200056-1G PC200056-250MG
APOSPC200056-1GEA 499 EUR
APOSPC200056-1G APOSPC200056-250MG
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone 95+%
8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-4(1H)-quinolinone
Fórmula: C₁₀H₅ClF₃NO
Ponto de Fusão: 285…286 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827776
Número CAS: 1065092-49-0