Print…
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(3-Hydroxyprop-1-yl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
PC200043-1G PC200043-500MG PC200043-5G
APOSPC200043-1GEA 270 EUR
APOSPC200043-1G APOSPC200043-500MG APOSPC200043-5G
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
3-[3-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-4-yl]-1-propanol
Fórmula: C₇H₉F₃N₂O
Peso Molecular: 194.16 g/mol
Ponto de Fusão: 79…81 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00794530
Número CAS: 169213-78-9