Print…
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4,6-Bis(trifluoromethyl)-3-hydroxy-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine
PC200034-1G PC200034-500MG PC200034-5G
APOSPC200034-1GEA 158 EUR
APOSPC200034-1G APOSPC200034-500MG APOSPC200034-5G
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
4,6-Bis(trifluoromethyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-ol
Fórmula: C₈H₃F₆N₃O
Ponto de Fusão: >290 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12827802
Número CAS: 89990-37-4