Print…
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
PC200030-1G PC200030-500MG PC200030-5G
APOSPC200030-1GEA 65.4 EUR
APOSPC200030-1G APOSPC200030-500MG APOSPC200030-5G
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate 95%
Ethyl-3-fluoropyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Ponto de Fusão: 74…76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD11616884
Número CAS: 1187732-69-9