Print…
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
PC200018-1G PC200018-500MG
APOSPC200018-1GEA 538 EUR
APOSPC200018-1G APOSPC200018-500MG
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
1-[(4-Fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₅H₁₁FN₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01719717
Número CAS: 50264-63-6