Print…
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Fluoro-3-iodobenzyl alcohol
PC200014-1G PC200014-250MG PC200014-5G
APOSPC200014-1GEA 227 EUR
APOSPC200014-1G APOSPC200014-250MG APOSPC200014-5G
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol 96%
(4-Fluoro-3-iodophenyl)methanol
Fórmula: C₇H₆FIO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD18396949
Número CAS: 227609-87-2