Print…
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Bromo-5-fluorobenzylchloride, 2-Bromo-5-fluorobenzyl chloride
PC200007-1G PC200007-500MG PC200007-5G
APOSPC200007-1GEA 168 EUR
APOSPC200007-1G APOSPC200007-500MG APOSPC200007-5G
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
1-Bromo-2-(chloromethyl)-4-fluorobenzene
Fórmula: C₇H₅BrClF
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09263441
Número CAS: 857276-61-0